Paladio Plata aleación (75:25%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42683.FF
42683.FI
42683.FFEA
511
EUR
42683.FF
42683.FI
Paladio Plata aleación (75:25%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Paladio Plata aleación (75:25%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈1.82g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738