Paladio Plata aleación (75:25%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42684.FF
42684.FI
42684.FFEA
1020
EUR
42684.FF
42684.FI
Paladio Plata aleación (75:25%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Paladio Plata aleación (75:25%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈3.64g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738