Paladio Plata aleación (77:23%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45003.FI
45003.FF
45003.FIEA
621
EUR
45003.FI
45003.FF
Paladio Plata aleación (77:23%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Paladio Plata aleación (77:23%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 77:23 wt%
Physical Form: ≈0.18g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738