Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13967.H4
13967.H9
13967.H4EA
129
EUR
13967.H4
13967.H9
Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Níquel Cromo aleación (80:20%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈1.86g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673110 Núm. CAS: 11106-97-1 |