Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), en trozos
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36298.14
36298.22
36298.14EA
130
EUR
36298.14
36298.22
Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), en trozos
Níquel Cromo aleación (80:20%)
Purity: 99.9%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
For vacuum deposition
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673110 Núm. CAS: 11106-97-1 |