Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40438.G9
40438.H4
40438.H9
40438.G9EA
80.5
EUR
40438.G9
40438.H4
40438.H9
Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Níquel Cromo aleación (80:20%)
Purity: 99%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈6.6g/m
Odour: Odourless
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673110 Núm. CAS: 11106-97-1 |