Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42195.G9
42195.H4
42195.G9EA
50.8
EUR
42195.G9
42195.H4
Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Níquel Cromo aleación (80:20%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.43g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673110 Núm. CAS: 11106-97-1 |