Benzalconio cloruro 50% (w/w) en solución acuosa (alkyl distribution C8-C16)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
263820010 263820025
ACRO263820010EA 176 EUR
ACRO263820010 ACRO263820025
Benzalconio cloruro 50% (w/w) en solución acuosa (alkyl distribution C8-C16)
Benzalconio cloruro
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145757
Núm. CAS: 8001-54-5
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 49 to 52 % (based on M.W.= 352.5)
pH 6 to 9 (10 % in water)
Impurity ≤2 % Free amine + amine HCl (M.W.= 226/262.5)