Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44187.H9 44187.J5
44187.H9EA 280 EUR
44187.H9 44187.J5
Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Níquel Cromo aleación (80:20%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.017g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673110
Núm. CAS: 11106-97-1