Benzalconio cloruro 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B20760.0F B20760.AP
B20760.0FEA 333 EUR
B20760.0F B20760.AP
Benzalconio cloruro 50% (w/w) en solución acuosa
Benzalconio cloruro
CAS No.: 63449-41-2 Flash Point: None Beilstein Reference: 4062599 Merck Reference: 14,1059 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00145757
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Densidad: 0,99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145757
Núm. CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1059