Platino Rodio aleación (70:30%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10063.G1
10063.BY
10063.G1EA
0
EUR
10063.G1
10063.BY
Platino Rodio aleación (70:30%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platino Rodio aleación (70:30%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt%
Physical Form: ≈0.52g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186