Platino Rodio aleación (70:30%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12576.BU
12576.BY
12576.BUEA
2500
EUR
12576.BU
12576.BY
Platino Rodio aleación (70:30%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platino Rodio aleación (70:30%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt%
Physical Form: ≈0.95g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186