Platino Iridio aleación (80:20%), alambre, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10054.BS 10054.BW
10054.BSEA 154 EUR
10054.BS 10054.BW
Platino Iridio aleación (80:20%), alambre, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.44g/10cm, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683