Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39526.BSEA 151 EUR
39526.BS 39526.BW
Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Purity: 99.9+% Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.7g/10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683