Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Scientific
41805.FF
41805.FI
41805.GH
41805.FFEA
214
EUR
41805.FF
41805.FI
41805.GH
Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.34g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683