Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41807.FF 41807.FI 41807.GH
41807.FFEA 728 EUR
41807.FF 41807.FI 41807.GH
Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt% Physical Form: ≈1.36g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683