Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis excluding precious metals), alambre, duro, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43330.BS
43330.BW
43330.BSEA
64.2
EUR
43330.BS
43330.BW
Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis excluding precious metals), alambre, duro, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.03g/10cm, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683