Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis excluding precious metals), alambre, duro, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43331.BS
43331.BW
43331.BSEA
74.1
EUR
43331.BS
43331.BW
Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis excluding precious metals), alambre, duro, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.04g/10cm, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683