Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.15 mm (0.006 in)
Proveedor: Thermo Scientific
43813.GH
43813.FI
43813.GHEA
0
EUR
43813.GH
43813.FI
Platino Iridio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.15 mm (0.006 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈8.13g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683