Platino Iridio aleación (80:20%), alambre, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Scientific
44732.BQ
44732.BS
44732.BW
44732.BQEA
678
EUR
44732.BQ
44732.BS
44732.BW
Platino Iridio aleación (80:20%), alambre, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platino Iridio aleación (80:20%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.85g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683