Plata Rodio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43274.BY
43274.BU
43274.BYEA
702
EUR
43274.BY
43274.BU
Plata Rodio aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Plata Rodio aleación (80:20%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.24g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186