Platino Iridio aleación (85:15%), alambre, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Scientific
10055.BS
10055.BW
10055.BSEA
214
EUR
10055.BS
10055.BW
Platino Iridio aleación (85:15%), alambre, duro, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platino Iridio aleación (85:15%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 85:15 wt%
Physical Form: ≈0.44g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683