Platino Iridio aleación (85:15%), alambre, recocido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43275.BY
43275.BU
43275.BYEA
910
EUR
43275.BY
43275.BU
Platino Iridio aleación (85:15%), alambre, recocido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platino Iridio aleación (85:15%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 85:15 wt%
Physical Form: ≈0.27g/25cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683