Plata Rodio aleación (87:13%), alambre for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Scientific
10062.BU
10062.BY
10062.CC
10062.BUEA
197
EUR
10062.BU
10062.BY
10062.CC
Plata Rodio aleación (87:13%), alambre for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Plata Rodio aleación (87:13%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.26g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186