Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39383.BS
39383.BW
39383.BSEA
108
EUR
39383.BS
39383.BW
Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), alambre, recocido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platino Iridio aleación (90:10%)
Purity: 99.9+%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%,
Physical Form: ≈0.11g/10cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683