Platino Iridio aleación (90:10%), Malla metálica 150 mesh, Ø 0.043 mm (0.0017 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40934.FF
40934.FI
40934.GH
40934.FFEA
311
EUR
40934.FF
40934.FI
40934.GH
Platino Iridio aleación (90:10%), Malla metálica 150 mesh, Ø 0.043 mm (0.0017 in)
Platino Iridio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683
Filtration, electrodes