Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41802.FF 41802.FI 41802.GH
41802.FFEA 344 EUR
41802.FF 41802.FI 41802.GH
Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Platino Iridio aleación (90:10%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.34g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683