Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis excluding precious metals), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41803.FF
41803.FI
41803.GH
41803.FFEA
308
EUR
41803.FF
41803.FI
41803.GH
Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis excluding precious metals), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Platino Iridio aleación (90:10%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.67g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683