Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41804.FF
41804.FI
41804.GH
41804.FFEA
412
EUR
41804.FF
41804.FI
41804.GH
Platino Iridio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Platino Iridio aleación (90:10%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.35g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683