Platino Iridio aleación (90:10%), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42678.BQ
42678.BU
42678.BY
42678.BQEA
678
EUR
42678.BQ
42678.BU
42678.BY
Platino Iridio aleación (90:10%), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platino Iridio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.85g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683