Platino Iridio aleación (90:10%), alambre, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44812.BQ
44812.BU
44812.BQEA
1460
EUR
44812.BQ
44812.BU
Platino Iridio aleación (90:10%), alambre, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Platino Iridio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.91g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683