Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10065.BU
10065.BY
10065.CC
10065.BUEA
754
EUR
10065.BU
10065.BY
10065.CC
Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.52g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186