Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 80 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Proveedor: Thermo Scientific
12217.FF
12217.FI
12217.GH
12217.FFEA
294
EUR
12217.FF
12217.FI
12217.GH
Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 80 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.39g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186