Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13372.BU
13372.BY
13372.BUEA
754
EUR
13372.BU
13372.BY
Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.04g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186