Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41808.FI
41808.GH
41808.FIEA
3130
EUR
41808.FI
41808.GH
Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.31g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186