Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41809.FI
41809.GH
41809.FIEA
5480
EUR
41809.FI
41809.GH
Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186