Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Scientific
41810.FF
41810.FI
41810.GH
41810.FFEA
3120
EUR
41810.FF
41810.FI
41810.GH
Plata Rodio aleación (90:10%) ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.25g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186