Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Proveedor: Thermo Scientific
42891.BW
42891.G2
42891.BWEA
58.7
EUR
42891.BW
42891.G2
Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.046g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186