Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42893.G1
42893.G5
42893.G1EA
381
EUR
42893.G1
42893.G5
Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.25g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186