Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Proveedor: Thermo Scientific
42894.G1
42894.G5
42894.G9
42894.G1EA
488
EUR
42894.G1
42894.G5
42894.G9
Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.65g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186