Plata Rodio aleación (94:6%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42914.BU
42914.BY
42914.BUEA
754
EUR
42914.BU
42914.BY
Plata Rodio aleación (94:6%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Plata Rodio aleación (94:6%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈1.04g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186