Plata Rodio aleación (94:6%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.33 mm (0.013 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43025.G2
43025.BW
43025.G2EA
2220
EUR
43025.G2
43025.BW
Plata Rodio aleación (94:6%), alambre for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.33 mm (0.013 in)
Plata Rodio aleación (94:6%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈0.88g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186