Platino Rodio aleación (95,2:4,8%), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42686.FF
42686.FI
42686.FFEA
237
EUR
42686.FF
42686.FI
Platino Rodio aleación (95,2:4,8%), láminas, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Platino Rodio aleación (95,2:4,8%)
Molecular Formula: Pt:Ru; 95.2:4.8 wt%
Physical Form: ≈0.66g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00798552