Bálsamo del Canada, natural filtered
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16289.14
A16289.22
A16289.36
A16289.14EA
40.5
EUR
A16289.14
A16289.22
A16289.36
Bálsamo del Canada, natural filtered
Bálsamo del Canada
CAS No.: 8007-47-4
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5230
Merck Reference: 14,946
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00132800
Mounting medium for microscopy
Densidad:
0,99 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132800 Núm. CAS: 8007-47-4 EINECS: 232-362-2 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,946 |