Bálsamo del Canada, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
60610-100ML
60610-25ML
60610-100MLEA
253
EUR
60610-100ML
60610-25ML
Bálsamo del Canada, Sigma-Aldrich®
Bálsamo del Canada
Densidad:
0,915 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132800 Núm. CAS: 8007-47-4 EINECS: 232-362-2 Índice Merck: 13,00948 |