Bálsamo del Canada, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
MQ100
C1795-100ML C1795-25ML
C1795-100MLEA 277 EUR
C1795-100ML C1795-25ML
Bálsamo del Canada, Sigma-Aldrich®
Bálsamo del Canada
Densidad: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132800
Núm. CAS: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Índice Merck: 13,00948