Levadura de cerveza
Proveedor: Thermo Scientific
368080010
368080050
368080250
ACRO368080010EA
43.2
EUR
ACRO368080010
ACRO368080050
ACRO368080250
Levadura de cerveza
Levadura de cerveza
Núm. CAS:
68876-77-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Cream to brown Powder |
Loss on drying | ≤9 % |
Protein | 40 to 50 % (Typical value) |
Microbial contamination | (Salmonella) Absent in 375g |