Aluminio 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de Al(NO₃)₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Proveedor: Merck
1.19770.0100
1.19770.0500
1.19770.0100EA
32.1
EUR
1.19770.0100
1.19770.0500
Aluminio 1000 mg/L en ácido nítrico 0,5 M (de Al(NO₃)₃) Certipur® patrón para AAS, Supelco®
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de aluminio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST