Soluciones patrón de aluminio para ICP, ARISTAR®
Proveedor: VWR Chemicals
455002CEA 116 EUR
455002C 455012E 455014G 455004E
Soluciones patrón de aluminio para ICP, ARISTAR®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de aluminio
Al(NO₃)₃.9H₂O in HNO₃ 2 to 5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.