Amonio, 1000 mg/l NH₄ en agua ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
458192MEA
116
EUR
458192M
458194G
Amonio, 1000 mg/l NH₄ en agua ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de amonio
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.